Principaux documents
656321
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
90%
Synonyme(s) :
2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
Cl.COc1ccc(CCN)cc1Cl
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
Clé InChI
VGUBBPZQDURYFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable