Key Documents
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-Boc-piperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)-1-Boc-piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32BN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
165-169 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
Clé InChI
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable