EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920746006
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG