Key Documents
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
Synonyme(s) :
(±)-2-Methylstearic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
55.2-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable