649694
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
Sialic-13C3 acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (CP)
Pf
186 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[13CH2][13C](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11?/m0/s1/i2+1,10+1,11+1
Clé InChI
SQVRNKJHWKZAKO-JQVNYIDJSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable