Key Documents
80559
Supelco
L-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H6Na2O5
Poids moléculaire :
197.04
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98.0%
Pureté
≥98.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable