Principaux documents
648701
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)pyridine
96%
Synonyme(s) :
2-(γ-Pyridyl)ethylamine, 2-(4-Pyridinyl)ethylamine, 2-(4-Pyridyl)ethanamine, 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-(Pyridin-4-yl)ethan-1-amine, 2-(Pyridin-4-yl)ethanamine, 2-(Pyridine-4-yl)ethanamine, 4-(β-Aminoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5380 (lit.)
pb
104 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.0238 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCCc1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2-3,5-6H,1,4,8H2
Clé InChI
IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration