Documents
646091
Sigma-Aldrich
Elaidoyl-L-carnitine hydrochloride
98% (CP)
Synonyme(s) :
trans-9-Octadecenoyl-L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H48ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.11
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@@H](CC(O)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/p+1/b13-12+/t23-/m1/s1
Clé InChI
IPOLTUVFXFHAHI-MDRMPYQZSA-O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable