Key Documents
641367
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl) disulfide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3OC6H4S)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C