Key Documents
640689
Sigma-Aldrich
1-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propyl alcohol-13C3
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH213CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
-127 °C (lit.)
Densité
0.843 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup