A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-223-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene can be used to synthesize the following:
- analogs of HA14-1, which shows promising anticancer properties
- N,N′-diarylated indolo[3,2-b]carbazole derivatives, which can find applications in electrophotography
- symmetric 3,3′,4,4′,5,5′-hexamethoxydiphenylacetylene via Stille-type coupling with bis-(tributylstannyl)acetylene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves