Principaux documents
617563
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-1,3,5-triazine
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H515N2N3
Poids moléculaire :
113.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
202-205 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]c1ncnc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H5N5/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H4,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1
Clé InChI
VZXTWGWHSMCWGA-MQIHXRCWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable