616702
Sodium L-lactate-3,3,3-d3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Synonyme(s) :
L-Lactic-3,3,3-d3 acid sodium salt solution
About This Item
Produits recommandés
Description
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Concentration
45-55 % (w/w) in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
163-165 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable