Key Documents
614513
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-d11
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Amyl bromide-d11
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)3CD2Br
Poids moléculaire :
162.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
-95 °C (lit.)
Densité
1.306 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.00 °C - closed cup