613436
Oxyde de deutérium
60 atom % D
Synonyme(s) :
Eau lourde, Eau-d2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
60 atom % D
pb
101.4 °C (lit.)
Pf
3.8 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Conditionnement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable