Key Documents
603910
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(Phenyl-13C6)acetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONH13C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
304 °C (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Densité
1.274 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-OLGKHRKTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable