Key Documents
603619
Sigma-Aldrich
Cyclopentanol-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
139-140 °C (lit.)
Pf
-19 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH]1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2/i5+1
Clé InChI
XCIXKGXIYUWCLL-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup