595675
2-Bromo-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
Pf
30-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Clé InChI
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Application
- 5-fluoro-2-phenylpyridine via Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid
- 5-fluoro-2-(p-tolyl)pyridine via Suzuki coupling reaction with p-tolylboronic acid
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup