588288
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butyl bromide-4,4,4-d3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
100-104 °C (lit.)
Pf
-112 °C (lit.)
Densité
1.303 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
Clé InChI
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Liver, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup