586617
Acrylamide-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Propenamide-1,2,3-13C3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
crystals
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
125 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
82-86 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
HRPVXLWXLXDGHG-VMIGTVKRSA-N
Description générale
Application
to identify the formation of acrylamide in various food stuffs.
as an internal standard for the quantitative analysis of acrylamide in food samples using single stage LC/MS.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3