Principaux documents
586315
Sigma-Aldrich
Propane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
-42.1 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable