Key Documents
586110
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-4-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzoic acid-(phenyl-4-13C)
About This Item
Formule linéaire :
13CC5H5CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup