Key Documents
575798
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Synonyme(s) :
Pyre-M.L.® RC-5069, Polyamic acid
About This Item
Formule linéaire :
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Concentration
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Indice de réfraction
n20/D 1.5050
Viscosité
5-12 poise
Solubilité
H2O: soluble 65-71 wt. %
Densité
1.085 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Application
  • Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Informations légales
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter