Principaux documents
570133
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)silane
electronic grade, 99.999%
Synonyme(s) :
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS, Tris(dimethylamido)silane
About This Item
Formule linéaire :
((CH3)2N)3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
electronic grade
Niveau de qualité
Description
570133
Essai
99.999%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
142 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
Clé InChI
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Please inquire for quantity, pricing, and packaging options.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
B Ballantyne et al.
Toxicology and industrial health, 5(1), 45-54 (1989-01-01)
The acute handling hazards of tris(dimethylamino)silane [TDMAS] were investigated. The acute male rat peroral LD50 (with 95% confidence limits) was 0.71 (0.51-0.97) ml/kg, and the acute male rabbit percutaneous LD50 was 0.57 (0.35-0.92) ml/kg. The liquid was severely irritating to