569615
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
95%
Synonyme(s) :
(gamma-Chloropropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)-1-chloropropane, 3-(Triethoxysilyl)propyl chloride, 3-Chloropropropyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H21ClO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
98.6 °F
Point d'éclair (°C)
37 °C