Principaux documents
567183
Sigma-Aldrich
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5890 (lit.)
pb
314-315 °C (lit.)
Densité
1.115 g/mL
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
Clé InChI
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.8 °C - closed cup