Key Documents
566268
Sigma-Aldrich
Barium iodide dihydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Bal2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Densité
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
Application
Barium iodide dihydrate can be used as a barium precursor for the preparation of barium iodo alkoxide/acetato complexes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Redistribution reactions of heteroleptic barium iodide derivatives: Synthesis and structures of trans-BaI2 (DME)(triglyme), cis-BaI2 (DME)(tetraglyme) and [Ba (tetraglyme) 2] I2
Mishra S, et al.
Polyhedron, 26(1), 66-72 (2007)