Key Documents
566217
Sigma-Aldrich
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
Synonyme(s) :
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
Clé InChI
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable