555169
Poly[(m-phenylenevinylene)-co-(2,5-dioctoxy-p-phenylenevinylene)]
light-emitting polymer, predominantly trans
Synonyme(s) :
Poly(m -phenylenevinylene-co -2,5-dioctoxy-p -phenylenevinylene)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Solubilité
chloroform: soluble 2 wt. %
λmax
402 nm
Fluorescence
λex 405 nm; λem 452 nm in chloroform
Chaîne SMILES
O(CCCCCCCC)c1c(cc(cc1)OCCCCCCCC)\C=C\c2cc(ccc2)C=C
InChI
1S/C32H46O2/c1-4-7-9-11-13-15-24-33-31-22-23-32(34-25-16-14-12-10-8-5-2)30(27-31)21-20-29-19-17-18-28(6-3)26-29/h6,17-23,26-27H,3-5,7-16,24-25H2,1-2H3/b21-20+
Clé InChI
HCMZJCRIYYFYPL-QZQOTICOSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable