Key Documents
550817
Sigma-Aldrich
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde
97%
Synonyme(s) :
(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-Δ2,α-indolineacetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)-2,3-dihydroindole, 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline-ω-aldehyde, Fischer′s aldehyde, NSC 68048
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
112-116 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
Clé InChI
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
Description générale
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde is an a,ß-unsaturated aldehyde.
Application
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde may be used in the preparation of 1,3,3-trimethyl-2-anilino-vinyl-3-H-indolium salts, which are mainly used as hemicyanine dyes in textile industry.
Reactant for preparation of:
  • Cyanine dyes
  • Photopolymer holographic recording materials
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis and characterisation of 3-H-indolo-2-dimethinehemicyanine dyes obtained by the condensation of (1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene) acetaldehyde with anilines in acetic acid.
Gaspar CL, et al.
Dyes and Pigments, 74(2), 306-312 (2007)