549657
Tin(IV) oxide
nanopowder, ≤100 nm avg. part. size
Synonyme(s) :
Tin oxide, Stannic oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanopowder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille moy. des particules
≤100 nm
Densité
6.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=[Sn]=O
InChI
1S/2O.Sn
Clé InChI
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.