Principaux documents
54590
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldéhyde
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Beilstein:
471352
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Clé InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hydroxybenzaldehyde may be used as a reactant during the synthesis of 4-(4-hydroxyphenyl)-but-3-ene-2-one (a raspberry ketone precursor)[1] and [(pyrrole-2,5-diyl)-co-(benzylidene)].[2] It may also be used to prepare nonlinear optical quinolinium single crystals (an OHQ–TMS compound) via a condensation reaction with 1,2-dimethylquinolinium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate in methanol.[3]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
345.2 °F
Point d'éclair (°C)
174 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Autotoxic antibiotic production by a marine Chromobacterium.
Andersen RJ, et al.
Marine biology, 27(4), 281-285 (1974)
Polymerization of pyrrole with 4-hydroxybenzaldehyde over Al-MCM-41 mesoporous aluminosilicate materials.
Chikh K, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(9), 6485-6496 (2015)
New phenolic N-methylquinolinium single crystals for second-order nonlinear optics.
Kim JS, et al.
Opt. Mater., 45, 136-140 (2015)
Secondary amide-based linkers for solid phase organic synthesis.
Swayze EE.
Tetrahedron Letters, 38(49), 8465-8468 (1997)
Preparation of a raspberry ketone precursor in the presence of rare earth oxide catalysts.
Hoelderich WF and Ritzerfeld V.
Applied Catalysis A: General, 504, 654-663 (2015)