543136
Propargyl acrylate
98%
Synonyme(s) :
Acrylic acid propargyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Contient
200 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
142-143 °C (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C6H6O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h1,4H,2,5H2
Clé InChI
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- linear poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)
- 1-[3-(2-methyl-2-dodecylsulfanylthiocarbonylsulfanylpropionyloxy)propyl]-1H-[1,2,3]triazol-4-ylmethyl acrylate, an acryloyl trithiocarbonate chain transfer agent
- propranolol-imprinted core–shell nanoparticles (mipCS)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.3 °C - closed cup