Principaux documents
542032
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-bromopropyl)phosphonate
95%
Synonyme(s) :
(3-Bromopropyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 138345
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.4620 (lit.)
pb
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Hybrid assembly composed of titanium dioxide nanoparticles and thin multi-walled carbon nanotubes
  • Organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites for asymmetric hydrogenation
  • Cyclic hydroxamic acids via alkylation followed by intramolecular cyclization
  • pH-responsive cyclopolymer
Reactant for:
  • Homogenization of zirconium hydroxide phosphonate supported ruthenium catalyst
  • Reactions with sodium imidazolide
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves