Key Documents
541567
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
32-36 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)