Key Documents
538736
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Benzyldiisopropylamine, polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, Diisopropylaminomethyl-polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, ‘Hünig’s base’ on polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
2.0-3.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
Application
Used in conjunction with polymer-bound isocyanates to scavenge amines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)