537306
D-Hydroorotic acid
98%
Synonyme(s) :
R-2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, Dihydro-D-orotic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −33°, c = 1 in NaHCO3
Pf
255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m1/s1
Clé InChI
UFIVEPVSAGBUSI-UWTATZPHSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable