Principaux documents
535508
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
128-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cl[H].COc1c(C)cnc(CCl)c1C
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Nan Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 41, 159-167 (2017-02-22)
The in vitro EpiSkin™ test method was validated in 2007 by the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) as a full replacement method for the Draize acute skin irritation test and adopted in the OECD