Key Documents
53262
Sigma-Aldrich
Hexylsilane
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H16Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.28
Numéro Beilstein :
1731336
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.414
Densité
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
Clé InChI
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tang Dang et al.
Biosensors & bioelectronics, 142, 111494-111494 (2019-07-19)
Almost no analytical assays, either colorimetric or fluorescence assays, for generic microplate readers is capable of dynamic measurements of protein-protein binding or the quantification of kinetic association and dissociation constants of protein interactions. On the other hand, protein binding kinetics