Key Documents
531219
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Tribromomethane-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CHBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
Point d'ébullition
146-150 °C (lit.)
Pf
5-8 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clé InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable