52985
cis-3-Hexene
≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.395
Point d'ébullition
66-68 °C (lit.)
Densité
0.681 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC\C=C/CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Clé InChI
ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup