Key Documents
527815
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4H,5H2
Clé InChI
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Influence of the solvent on the mode of coordination of 4-cyanophenylacetonitrile to silver (I) ion.
Boring WC and Iwamoto RT.
Inorgorganica Chimica Acta, 7, 264-266 (1973)
Tuning the nitrogen content and surface properties of nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized using a nitrogen-containing ferrocenyl derivative and ethylbenzoate.
Ombaka LM, et al.
J. Mater. Sci., 50(3), 1187-1200 (2015)