Principaux documents
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonyme(s) :
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14F3IO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable