Key Documents
524441
Sigma-Aldrich
Tetrabromoterephthalic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6Br4-1,4-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
~350 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable