Key Documents
524182
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3HBr2NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
45-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
Clé InChI
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a building block in material science.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 1164-1165 (2002)
Chemistry of Materials, 15, 557-563 (2003)