Key Documents
523860
Sigma-Aldrich
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H4N(CH3)CH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(CCC#N)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H12N2O/c1-13(8-2-7-12)11-5-3-10(9-14)4-6-11/h3-6,9H,2,8H2,1H3
Clé InChI
DNRTTXXWWAKULZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable