Principaux documents
518824
Sigma-Aldrich
N-Methyldipropylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)2NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
117 °C (lit.)
Densité
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3.33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)