Principaux documents
514071
Sigma-Aldrich
Copper(II) tartrate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.9% trace metals basis
Forme:
solid
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
~275 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Clé InChI
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Application
Copper tartrate may be used as a catalyst for the fabrication of helical polyacetylene fibers by the polymerization of acetylene.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Symmetric and helical growth of polyacetylene fibers over a single copper crystal derived from copper tartrate decomposition.
Qin Y, et al.
Organic Letters, 4(18), 3123-3125 (2002)