Key Documents
513954
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD=CDCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Point d'ébullition
300 °C (lit.)
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Noelia Cambeiro-Pérez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2701-2701 (2018-12-14)
There are strong evidences that probiotics influence the immune status of the host, in a strain-specific manner, acting in the gastrointestinal tract. On the hypothesis that certain extracellular proteins and peptides from gut bacteria may mediate part of this immunomodulation