Principaux documents
50051
Sigma-Aldrich
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Benzyl glycinate p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOCH2C6H5 · CH3C6H4SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.39
Beilstein:
3600116
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
132-134 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yang Lin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-04)
The discovery of IDO1 and HDAC1 dual inhibitors may provide a novel strategy for cancer treatment by taking advantages of both immunotherapeutic and epigenetic drugs. In this paper, saprorthoquinone (1) and 13 of its analogues from Salvia prionitis Hance were